SAB4300572
Anti-TRPC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-FLJ11098 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ14863 antibody produced in rabbit, Anti-FSGS2 antibody produced in rabbit, Anti-TRP6 antibody produced in rabbit, Anti-transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 6 antibody produced in rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~100 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(Q-D-Y-L-L)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRPC6(7225)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)