Documentos clave
SAB4300330
Sigma-Aldrich
Anti-STAT5A (Ab-780) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-MGF antibody produced in rabbit, Anti-STAT5 antibody produced in rabbit, Anti-signal transducer and activator of transcription 5A antibody produced in rabbit
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~90 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(R-L-S-P-P)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STAT5A(6776)
Inmunógeno
Peptide sequence around aa. 778-782 (R-L-S-P-P), according to the protein STAT5A.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descripción de destino
Carries out a dual function: signal transduction and activation of transcription. Binds to the GAS element and activates PRL-induced transcription.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)