SAB4300259
Anti-phospho-AKT1/AKT2/AKT3 (pTyr315/pTyr316/pTyr312) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-AKT antibody produced in rabbit, Anti-DKFZp434N0250 antibody produced in rabbit, Anti-PKBB antibody produced in rabbit, Anti-v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 / 2 / 3 (protein kinase B, gamma) antibody produced in rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~60 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(P-E-YP-L-A)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr315/pTyr316/pTyr312)
Información sobre el gen
human ... AKT1(207) , AKT2(208) , AKT3(10000)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)