SAB4200820
Anti-Fetuin A antibody, Mouse monoclonal
clone FetA-M, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Alpha-2-HS-glycoprotein (AHSG), Alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
FetA-M, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 2-4 μg/mL using Human serum
isotipo
IgM
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AHSG(197)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Reduction in the serum fetuin might indicate coronary artery disease. Fetuin is also implicated in insulin resistance and metabolic syndrome. Increased levels of fetuin A is observed in non-alcoholic fatty liver disease.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)