SAB4200775
Anti-Glycoprotein (MDR) antibody, Mouse monoclonal
clone F4, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
ABCB1, ATP-binding cassette sub-family B member 1, Multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
F4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
hamster, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ABCB1(5243)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- cellular enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- flow cytometry (FACS)
- cell surface radioimmunoassay (RIA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)