SAB4200766
Anti-Nitric Oxide Synthase, Inducible antibody, Mouse monoclonal
clone NOS-IN, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Hepatocyte NOS (HEP-NOS), Anti-Inducible NOS (iNOS), Anti-NOS type II, Anti-Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
NOS-IN, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~130 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat, plant
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using mouse macrophage RAW 264.7 cell line activated with lipopolysaccharide (LPS) and interferon-γ
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Nos2(18126)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)