SAB4200720
Anti-β-Catenin antibody, Mouse monoclonal
clone 15B8, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-CTNNB1, Anti-armadillo
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
15B8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~94 kDa
reactividad de especies
chicken, mouse, human, rat, monkey, hamster, bovine, canine
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using Madin-Darby bovine kidney (MDBK) cell line extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human breast adenocarcinoma MCF7 cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)