SAB4200713
Anti-Human IgG (γ-chain specific) antibody, Mouse monoclonal
clone GG-5, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Mouse Anti-Human IgG (γ-chain specific)
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GG-5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/mL human IgG for coating
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)