SAB4200708
Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen antibody, Mouse monoclonal
clone PC 10, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-ATLD2, Anti-Cyclin, Anti-PCNA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PC 10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36 kDa
reactividad de especies
monkey, rat, insect, mouse, yeast, human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human foreskin fibroblast HS-68 cell line extract
immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Tonsil sections.
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PCNA(5111)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)