SAB4200703
Anti-Neurotensin/NTS antibody, Mouse monoclonal
clone NTS-11, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti- neurotensin, Anti-NMN125, Anti-NN, Anti-NT, Anti-NT/N
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
NTS-11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 5-10 μg/mL using whole extract of SK-N-SH cells
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain sections
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NTS(4922)
rat ... Nts(299757)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)