SAB4200692
Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody, Mouse monoclonal
clone GST-2, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
GST, Glutathione-S-Transferase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GST-2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 0.5 μg/mL
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- dot blotting
- autoradiography
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)