SAB4200682
Anti-Human IgG (Fc specific) antibody, Mouse monoclonal
clone GG-7, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GG-7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/mL human IgG for coating.
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- ELISA
- Imprint Immunofixation (IIF)
- Immunofluorometric Assay (IFMA)
- Hemagglutination (HA)
- Hemagglutination Inhibition (HAI)
- Particle Counting Immunoassay (PACIA)
- detection of cytoplasmic IgG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)