SAB4200680
Anti-Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone BN-34, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Biotin antibody produced in mouse, Bios II, Coenzyme R, D-Biotin, Vitamin B7, Vitamin H
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BN-34, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
canine, human, bovine, rat, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL
western blot: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)