SAB4200676
Monoclonal Anti-SPAG11 antibody produced in mouse
clone 10B4, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Spag11, Anti-Spag11a/b, Bin1b, sperm associated antigen 11A/B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10B4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
monomer ~7 kDa
~34 kDa (multimer)
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 4-8 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells overexpressing rat SPAG11
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using paraffin-embedded rat caput epididimys sections
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Spag11a(78128)
rat ... Spag11a(246305)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)