SAB4200658
Monoclonal Anti-EPS8 antibody produced in mouse
clone EPS8-2, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
DFNB102, epidermal growth factor receptor pathway substrate 8
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EPS8-2
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~90 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 10-20 μg/test using using A549 cells.
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using using whole extracts of HepG2 cells.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using using whole extracts of A549 cells.
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EPS8(2059)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- flow cytometry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)