SAB4200576
Anti-COX2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
US$ 642,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 642,00
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~75 kDa
reactividad de especies
human, mouse
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using RAW-264.7 cells stimulated with LPS
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using lysates of RAW-264.7 cells stimulated with LPS, and of HEK-293T cells overexpressing human COX2
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COX2(5743)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)