SAB4200541
Anti-ADAR1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-136 kDa double-stranded RNA-binding protein, Anti-DRADA, Anti-DSH, Anti-G1P1, Anti-IFI-4, Anti-IFI4, Anti-K88DSRBP, Anti-P136, Anti-adenosine deaminase acting on RNA 1-A, Anti-adenosine deaminase, RNA-specific, Anti-double-stranded RNA-specific adenosine deaminase, Anti-interferon-induced protein 4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~110 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysates of human HepG2 or HEK-293T cells.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T cells.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bovine ... ADAR(505134)
human ... ADAR(103)
mouse ... Adar(56417)
rat ... Adar(81635)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)