SAB4200501
Anti-SFPQ antibody, Mouse monoclonal
clone FC23, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-SFPQ antibody produced in mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
FC23, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~95 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells.
western blot: 0.5-1 μg/mL using Whole extracts of mouse Hepa1-6 cells.
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SFPQ(6421)
mouse ... Sfpq(71514)
rat ... Sfpq(252855)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)