SAB4200458
Anti-ApoD (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Apolipoprotein D precursor
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~29 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human breast carcinoma
indirect immunofluorescence: 0.1-0.2 μg/mL using HEK-293T cells over-expressing human ApoD
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HEK-293T cells over-expressing human ApoD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APOD(347)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)