SAB4200429
Anti-PIWIL4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-HIWI2, Anti-MIWI2, Anti-Piwi-like 4
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~95 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using lysates of HEK-293Tcells overexpressing human PIWIL4.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PIWIL4(143689)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)