SAB4200388
Anti-Dysferlin (N-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Dysferlin (N-terminal region) antibody produced in rabbit, Anti-DYSF, Anti-Limb girdle muscular dystrophy 2B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~250 kDa
reactividad de especies
human, mouse
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: 7-14 μg/mL using differentiated C2C12 myoblasts
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells over-expressing human dysferlin
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HEK-293T cells over-expressing human dysferlin
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DYSF(8291)
mouse ... Dysf(26903)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)