SAB4200355
Anti-TGN46 antibody, Mouse monoclonal
clone TGN46-8, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Trans-Golgi network protein, 46-kD
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TGN46-8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
80-100 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human TGN46
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TGOLN2(10618)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)