SAB4200321
Anti-PTPRF (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-LAR, Anti-Leukocyte antigen-related tyrosine phosphatase, Anti-Leukocyte common antigen-related tyrosine phosphatase, Anti-Tyrosine protein phosphatase receptor type F
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~150 kDa
antigen ~210 kDa
antigen ~85 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using lysates of HEK-293T cells over-expressing human PTPRF.
western blot: 1:500-1:1000 using lysates of HEK-293T cells over-expressing human PTPRF.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPRF(5792)
mouse ... Ptprf(19268)
rat ... Ptprf(360406)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)