SAB4200274
Anti-EIF2C2/Ago2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, Anti-I2C2, Argonaute-2, Anti-PAZ Piwi domain protein, Anti-Slicer protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~97 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human EIF2C2/Ago2
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EIF2C2(27161)
mouse ... Eif2c2(239528)
rat ... Eif2c2(59117)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)