SAB4200247
Anti-GP1BA antibody, Mouse monoclonal
clone PM6/40, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
MonoclonalAnti-BSS, MonoclonalAnti-CD42B, MonoclonalAnti-CD42balpha, MonoclonalAnti-GP1B, MonoclonalAnti-MGC34595, MonoclonalAnti-glycoprotein Ib (platelet), alpha polypeptide
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PM6/40, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~140 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 30-60 μg/mL using human platelet
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GP1BA(2811)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)