SAB4200232
Anti-GAD2(GAD65) Antibody
mouse monoclonal, N-GAD65
Sinónimos:
Anti-GAD2, Anti-glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa), Anti-glutamate decarboxylase 65 kDa isoform
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-GAD65 antibody , Mouse monoclonal, clone N-GAD65, purified from hybridoma cell culture
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
N-GAD65, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~65 kDa
reactividad de especies
human, mouse, monkey, rat
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat brain
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)