SAB4200223
Anti-phospho-TDP-43 [pSer409] antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-phospho-ALS10, Anti-phospho-TAR DNA binding protein 43, Anti-phospho-TARDBP, Anti-phospho-TARDP43
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~43 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 and A431 cell lysates
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer409)
Información sobre el gen
human ... TARDBP(23435)
mouse ... Tardbp(230908)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)