SAB4200218
Anti-Glycogen Synthase 1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-GYS1, Anti-Glycogen synthase 1 (muscle)
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~84 kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using rat brain extracts (S1 fraction)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3 μg/mL using mouse brain extracts (S1 fraction)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GYS1(2997)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)