SAB4200210
Anti-Phospholipase A2 (CPLA2) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CPLA2-alpha, Anti-Group IVA, Anti-PLA2G4A PLA2G4, Anti-cytosolic phospholipase A2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~100 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
western blot: 2-4 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human cPLA2
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... cPLA2(5321)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ligadura / enlace
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)