SAB4200203
Anti-RAVER1 antibody, Mouse monoclonal
clone RAV1, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Ribonucleoprotein PTB-binding 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RAV1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~80 kDa
reactividad de especies
human, monkey
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1.0-2.0 μg/mL using HeLa or HepG2 cells extract
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAVER1(125950)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)