SAB4200195
Anti-Brg1 antibody, Rat monoclonal
clone 5B7, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-BAF190, Anti-RTPS2, Anti-SMARCA4, Anti-SNF2, Anti-SNF2-BETA, Anti-SNF2L4, Anti-SNF2LB, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4, Anti-SWI2, Anti-hSNF2b, Monoclonal Anti-Brg1 antibody produced in rat
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5B7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~185 kDa
reactividad de especies
mouse, monkey, human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa, HEK-293T, Raji or HepG2 cells extracts
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMARCA4(6597)
mouse ... Smarca4(20586)
Descripción general
Aplicación
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- chromatin immunoprecipitation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)