SAB4200171
Anti-NEZHA (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-KIAA1543, Anti-calmodulin-regulated spectrin-associated protein 3
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~150 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5.0-10 μg using lysates of HEK- 293T cells overexpressing human NEZHA.
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using MDCK fixed cells.
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK- 293T cells overexpressing human NEZHA.
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KIAA1543(57662)
mouse ... 2310057J16Rik(69697)
rat ... Camsap3(689074)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)