SAB4200170
Anti-CPSF4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CLEAVAGE AND POLYADENYLATION SPECIFICITY FACTOR 4, Anti-CPSF30NS1 EFFECTOR DOMAIN-BINDING PROTEIN 1, Anti-NEB1
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~30 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 1-2 μg/mL using Whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human CPSF4.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CPSF4(10898)
mouse ... CPSF4(54188)
rat ... CPSF4(304277)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)