SAB4200095
Anti-PKM2 (isoform M2) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CTHBP, Anti-OIP3(OPA-interacting protein 3), Anti-PK3, Anti-PKM, Anti-Pyruvate Kinase, MUSCLE (isoform M1), Anti-TCB, Anti-THBP1 (thyroid hormone-binding protein, cytosolic)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~60 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human colon carcinoma
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using HT29 cell lysates
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PKM2(5315)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- chromatin immunoprecipitation (chip) assay
- western blotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.