SAB4200090
Anti-Raver1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgA fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-Ribonucleoprotein PTB-binding 1
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgA fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~77 kDa
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using lysates of HEK-293Tcells overexpressing human Raver1
indirect immunofluorescence: 1:500-1:1000 using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells overexpressing human Raver1
western blot: 1:500-1:1000 using lysates of HEK-293T cells overexpressing human Raver1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAVER1(125950)
mouse ... Raver1(71766)
rat ... Raver1(298705)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)