SAB4200081
Monoclonal Anti-BOP1 antibody produced in rat
~1.0 mg/mL, clone BOP 6H11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Block of proliferation 1
About This Item
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BOP 6H11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~100 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BOP1(23246)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)