SAB4200065
Anti-EIF2C1/Ago1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Argonaute-1, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2C, subunit 1, Anti-GERP95, Anti-Golgi Endoplasmic Reticulum protein 95 kDa
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~100 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing hEIF2C1/Ago1
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing hEIF2C1/Ago1
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing hEIF2C1/Ago1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... EIF2C1(26523)
mouse ... Eif2c1(236511)
rat ... Eif2c1(313594)
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)