Merck
SAB4200037
Sigma-Aldrich
Anti-SORBS2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ARGBP2, Anti-Arg binding protein 2, Anti-Arg/Abl-interacting protein 2, Anti-Sorbin and SH3 domain containing 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~85 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 20-40 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using HEK-293T cell lysates expressing human SORBS2
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SORBS2(8470)
Descripción de destino
SORBS2 (C-terminal), sorbin and SH3 domain containing 2, encodes the sorbin and SH3 domain containing 2 protein. It has three C-terminal SH3 domains and an N-terminal sorbin homology (SoHo) domain that interacts with lipid raft proteins.
Forma física
Solution in 0.01 M phos­phate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)