SAB4100339
Monoclonal Anti-PDE6G antibody produced in mouse
clone PDE6G-A288, culture supernatant
Sinónimos:
Anti-PDEG, Anti-Phosphodiesterase 6G, cGMP-specific, rod, γ, Anti-RP57
About This Item
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PDE6G-A288, monoclonal
Formulario
aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 9.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PDE6G(5148)
Inmunógeno
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)