SAB4100327
Monoclonal Anti-ADIPOQ antibody produced in mouse
clone ADIPOQ-A277, culture supernatant
Sinónimos:
Anti-ACDC, Anti-ACRP30, Anti-ADIPQTL1, Anti-ADPN, Anti-APM-1, Anti-APM1, Anti-Adiponectin, C1Q and collagen domain containing, Anti-GBP28
About This Item
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ADIPOQ-A277, monoclonal
Formulario
aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 24.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ADIPOQ(9370)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)