SAB4100221
Monoclonal Anti-PECR antibody produced in mouse
clone PECR-B172, culture supernatant
Sinónimos:
AntiDCRRP, AntiHPDHASE, AntiHSA250303, AntiPVIARL, AntiPeroxisomal trans-2-enoyl-CoA reductase, AntiSDR29C1, AntiTERP
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PECR-B172, monoclonal
Formulario
aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 32.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PECR(55825)
Inmunógeno
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)