Documentos clave
SAB4100212
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DEF8 antibody produced in mouse
clone DEF8-A132, culture supernatant
Sinónimos:
AntiDifferentially expressed in FDCP 8 homolog (mouse)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DEF8-A132, monoclonal
Formulario
aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 58.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... DEF8(54849)
Inmunógeno
DEF8 purified recombinant protein
Forma física
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)