SAB3701102
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross adsorbed antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
donkey
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Propiedades físicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)