Documentos clave
SAB3700585
Sigma-Aldrich
Anti-Rat IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
HRP
Seleccione un Tamaño
2 MG
US$ 357,00
US$ 357,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 MG
US$ 357,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
US$ 357,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
sheep
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Especificidad
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Rat IgG coupled to agarose. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Peroxidase, Anti-Sheep Serum, Rat IgG and Rat Serum.
Inmunógeno
Rat IgG whole molecule
Propiedades físicas
Antibody format: IgG
Forma física
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Reconstitución
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)