Documentos clave
SAB3501273
Sigma-Aldrich
Anti-Sin Nombre Virus Glycoprotein 2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μG
US$ 526,00
US$ 526,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
US$ 526,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 526,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
virus (Sin Nombre virus)
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Sin Nombre virus ... SNVsMgp1(2654026)
Descripción general
Sin Nombre virus (SNV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). Hantavirus glycoprotein precursor (GPC) is posttranslationally cleaved into two glycoproteins G1 (Gn) and G2 (Gc). While the G1 glycoprotein is is thought to be degraded by the host autophagy machinery, and this autophagic clearance is required for efficient virus repliaction , no such degradation was observed for the G2 glycoprotein.
Inmunógeno
Sin Nombre virus glycoprotein 2 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the center of the Sin Nombre virus glycoprotein.The immunogen is located within amino acids 670 - 720 of Sin Nombre Virus Glycoprotein 2.
Aplicación
Sin Nombre virus glycoprotein 2 antibody can detect 10ng Sin Nombre virus glycoprotein 2 peptide in ELISA at 1 μg/ml.
Forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)