Documentos clave
SAB3501271
Sigma-Aldrich
Anti-Andes Virus Nucleocapsid antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μG
US$ 526,00
US$ 526,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
US$ 526,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
US$ 526,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
virus (Andes virus)
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Andes virus ... ANDVsSgp1(991232)
Descripción general
Andes virus (ANDV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). It was isolated from an infected Oligoryzomys longicaudatus rodent in Chile, and is highly similar to the Sin Nombre virus (SNV).
Inmunógeno
Andes virus nucleocapsid antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Andes virus nuclecapsid.The immunogen is located within amino acids 130 - 180 of Andes Virus Nucleocapsid.
Aplicación
Andes virus nucleocapsid antibody can detect 10ng Andes virus nucleocapsid peptide in ELISA at 1 μg/ml.
Forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)