SAB3501231
Anti-Rift Valley Fever Virus antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
US$ 526,00
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 526,00
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
virus (Rift Valley Fever virus)
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Rift Valley fever virus ... RVFV_sM_gp1(9538296)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)