SAB3501174
Monoclonal Anti-HIV-1 p24 [7F4] (HRP) antibody produced in mouse
purified antibody (Protein A)
Seleccione un Tamaño
US$ 526,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 526,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
horse radish peroxidase (HRP) conjugate
forma del anticuerpo
purified antibody (Protein A)
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human immunodeficiency virus 1
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)