SAB3501121
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike (cleavage site) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
US$ 526,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 526,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
species reactivity
SARS coronavirus
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
proteolytically cleaved (ProArgArgAlaArg)
Gene Information
SARS coronavirus ... S(43740568)
General description
Immunogen
Application
Physical form
¿No encuentra el producto adecuado?
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)