Documentos clave
SAB3501108
Sigma-Aldrich
Anti-IKK beta antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 87 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IKBKB(3551)
Inmunógeno
IKK beta antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids near the carboxy terminus of human IKK beta (Genbank accession NoO14920), which differs from corresponding murine sequence by one amino acid.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)